Learn More
4-Terc-butiltiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15433487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433487 250 mg 250 miligramos
11425920 1 g 1 g
11435920 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15433487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26519.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57774-77-3
Fórmula molecular C11H15NS
Peso molecular (g/mol) 193.308
Número MDL MFCD00052485
Clave InChI HZODWYBXBKXJLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butyl benzothioamide, 4-tert-butylthiobenzamide, 4-tert-butylbenzene-1-carbothioamide, 4-tert-butyl-thiobenzamide, 4-tert-butyl benzene-1-carbothioamide, amino 4-tert-butyl phenyl methane-1-thione, acmc-1az3y, benzenecarbothioamide,4-1,1-dimethylethyl, benzenecarbothioamide, 4-1,1-dimethylethyl-9ci
PubChem CID 2734817
Nombre IUPAC 4-terc-butilbencenocarbotioamida
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylthiobenzamide
Punto de fusión 145°C to 149°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.31
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.