Learn More
4-terc-butiloestireno, 94 %, estabilizado con 50 ppm de 4-terc-butilocatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318765 100 mL 100 ml
11328765 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318765 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12356.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1746-23-2 | C12H16 | 160.26 g/mol
4-tert-Butylstyrene is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-terc-butiloestireno se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en la oscuridad. Proteger del calor. Incompatible con el calor, la luz, los iniciadores de radicales libres y la radiación UV. No almacenar juntos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1746-23-2
Fórmula molecular C12H16
Peso molecular (g/mol) 160.26
Número MDL MFCD00065126
Clave InChI QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylstyrene, p-tert-butylstyrene, p-t-butylstyrene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethenyl, styrene, p-tert-butyl, unii-9pct9cbw0v, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethenylbenzene, 9pct9cbw0v, 1-tert-butyl-4-vinylbenzene, 4-t-butyl styrene
PubChem CID 15627
Nombre IUPAC 1-terc-butil-4-etenilbenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylstyrene
Nombre de nota stabilized with 50ppm 4-tert-butylcatechol
Punto de fusión -38°C
Densidad 0.884
Punto de ebullición 219°C
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Índice de refracción 1.525
Cantidad 100 mL
Beilstein 1903714
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.26
Porcentaje de pureza 94%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-tert-Butylstyrene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylstyrene