Learn More
4-terc-Butilpiridina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17296836 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17296836 100 g 100 g
17251136 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17296836 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161941000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3978-81-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3978-81-2
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Clave InChI YSHMQTRICHYLGF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 4-tert-butilpiridina
SMILES CC(C)(C)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylpyridine
Densidad 0.9230 g/mL
Punto de ebullición 196.0°C to 197.0°C
Temperatura de inflamación 63°C
Fórmula lineal (C5H4N)C(CH3)3
Cantidad 100 g
Beilstein 20, 252
Gravedad específica 0.923
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 6.9 g/l (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.22