Learn More
4-terc-Butilpiridina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17251136 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17251136 25 g 25 g
17296836 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17251136 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161940250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3978-81-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3978-81-2
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Clave InChI YSHMQTRICHYLGF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 4-tert-butilpiridina
SMILES CC(C)(C)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylpyridine
Densidad 0.9230 g/mL
Punto de ebullición 196.0°C to 197.0°C
Temperatura de inflamación 63°C
Fórmula lineal (C5H4N)C(CH3)3
Cantidad 25 g
Beilstein 20, 252
Gravedad específica 0.923
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 6.9 g/l (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.22
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-tert-Butylpyridine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylpyridine