Learn More
4-terc-Butilfenilbromuro de magnesio, 0.50 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire, agua/ humedad, ácidos y cloruros ácidos.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide |
| CAS | 63488-10-8 |
| Fórmula molecular | C10H13BrMg |
| Número MDL | MFCD00013244 |
| Cantidad | 100 mL |
| Número UN | UN2924 |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
| Sinónimo | 4-tert-butylphenylmagnesium bromide, 4-t-butylphenylmagnesium bromide, bromo 4-tert-butylphenyl magnesium, magnesium, bromo 4-1,1-dimethylethyl phenyl, 4-tert-butylphenylmagnesium bromide solution, yecfwfoeqlavnh-uhfffaoysa-m, 4-tert-butylphenyhnagnesium bromide, 4-tert.-butylphenylmagnesium bromide, 4-tert-butylphenyl magnesium bromide, 4-tert butyl phenyl magnesium bromide, grignard reagent |
| Información de solubilidad | Reacts with water. |
| Clave InChI | YECFWFOEQLAVNH-UHFFFAOYSA-M |
| Show More |