Learn More
Ácido 4-terc-butilfenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10733403 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10733403 5 g Frasco de vidrio 5 g
10086303 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10733403 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 358970050
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 123324-71-0 | C10H15BO2 | 178.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123324-71-0
Fórmula molecular C10H15BO2
Peso molecular (g/mol) 178.04
Número MDL MFCD01009697
Clave InChI MNJYZNVROSZZQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-t-butylphenylboronic acid, 4-tert-butylbenzeneboronic acid, 4-tert-butyl phenyl boronic acid, 4-tert-butylphenyl boronic acid, 4-tert-butyl phenylboronic acid, 4-tert-butyl-phenyl boronic acid, 4-tert-butylphenyl boranediol, p-t-butylphenylboronic acid, 4-tertbutylphenylboronic acid
PubChem CID 2734320
Nombre IUPAC ácido (4-terc-butilfenil)borónico
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylphenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 191.0°C to 196.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4B(OH)2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,thf,dmso,dmf,methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-tert-Butylphenylboronic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.