Learn More
4-terc-butilfenilacetileno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10200413 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10200413 5 g Frasco de vidrio 5 g
10157882 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10200413 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380850050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 772-38-3 | C12H14 | 158.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 772-38-3
Fórmula molecular C12H14
Peso molecular (g/mol) 158.24
Número MDL MFCD00190197
Clave InChI ZSYQVVKVKBVHIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butyl-4-ethynylbenzene, 4-tert-butyl phenylacetylene, 4-tert-butylphenylacetylene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethynyl, acmc-20amtx, 4-t-butylphenylacetylene, 4-tert-butylphenyl ethyne, 4-tert.butylphenylacetylen, 4-tert-butyl phenylethyne, 4-tert-butylphenyl acetylene
PubChem CID 2757302
Nombre IUPAC 1-terc-butil-4-etinilbenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylphenylacetylene
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón caqui a verde
Punto de ebullición 130.0°C (40.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 82.2°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH≡CC6H4C(CH3)3
Índice de refracción 1.5280 to 1.5300
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvos o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-tert-Butylphenylacetylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.