Learn More
4-terc-butilfenilacetileno, 90+%
Código de producto. 11334968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334968 2 g 2 g
11344968 10 g 10 g
11324968 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11334968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043920.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 772-38-3 | C12H14 | 158,244 g/mol
El 4-terc-butilfenilacetileno es una materia prima importante y un intermedio utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 772-38-3
Fórmula molecular C12H14
Peso molecular (g/mol) 158.244
Número MDL MFCD00190197
Clave InChI ZSYQVVKVKBVHIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butyl-4-ethynylbenzene, 4-tert-butyl phenylacetylene, 4-tert-butylphenylacetylene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethynyl, acmc-20amtx, 4-t-butylphenylacetylene, 4-tert-butylphenyl ethyne, 4-tert.butylphenylacetylen, 4-tert-butyl phenylethyne, 4-tert-butylphenyl acetylene
PubChem CID 2757302
Nombre IUPAC 1-terc-butil-4-etinilbenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylphenylacetylene
Densidad 0.878 g/mL
Punto de ebullición 130°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (180°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.5297
Cantidad 2 g
Número UN UN3082
Información de solubilidad Difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza ≥90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación