Learn More
Éter glicídico de 4-terc-butilfenil, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether is used in paint industry and serves as organic coating in Paint, boat Paint, building coating material. It is also used as an epoxy reactive diluent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El éter glicídico de 4-terc-butilfenil se utiliza en el sector de la pintura y sirve como revestimiento orgánico en la pintura, la pintura de barcos y el material de revestimiento de edificios. También se utiliza como diluyente reactivo epoxi.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-tert-Butylphenyl glycidyl ether |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.038 g/mL |
| Punto de ebullición | 165°C to 170°C (14 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 102°C (216°F) |
| Índice de refracción | 1.515 |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.28 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Show More |