Learn More
Éter glicídico de 4-terc-butilfenil, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422348 5 g 5 g
15432348 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55945.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3101-60-8 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether is used in paint industry and serves as organic coating in Paint, boat Paint, building coating material. It is also used as an epoxy reactive diluent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter glicídico de 4-terc-butilfenil se utiliza en el sector de la pintura y sirve como revestimiento orgánico en la pintura, la pintura de barcos y el material de revestimiento de edificios. También se utiliza como diluyente reactivo epoxi.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3101-60-8
Fórmula molecular C13H18O2
Peso molecular (g/mol) 206.285
Número MDL MFCD00005136
Clave InChI HHRACYLRBOUBKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-tert-butylphenyl glycidyl ether, 4-tert-butylphenyl glycidyl ether, 4-t-butylphenyl glycidyl ether, 2-4-tert-butylphenoxy methyl oxirane, tert-butylphenol glycidyl ether, tert-butylphenyl glycidyl ether, t-butyl phenyl glycidyl ether, ccris 2638, oxirane, 4-1,1-dimethylethyl phenoxy methyl, 2-4-tert-butyl phenoxy methyl oxirane
PubChem CID 18360
Nombre IUPAC 2-[(4-terc-butilfenoxi)metil]oxirano
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCC2CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylphenyl glycidyl ether
Densidad 1.038
Punto de ebullición 165°C to 170°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Índice de refracción 1.515
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.28
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido