Learn More
Cloruro de 4-terc-butilfenoxiacetil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464007 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 11464007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19408.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
4-tert-Butylphenoxyacetyl chloride is used as a reagent and as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 120°C to 132°C/5 mm
Cantidad 250 g
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid