Learn More
Cloruro de 4-terc-butilfenoxiacetil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454007 50 g 50 g
11444007 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19408.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90734-55-7 | C12H15ClO2 | 226.70 g/mol
4-tert-Butylphenoxyacetyl chloride is used as a reagent and as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-terc-butilfenoxiacetil se utiliza como reactivo y como intermediario.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, alcohol, amina, bases, metales alcalinos, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90734-55-7
Fórmula molecular C12H15ClO2
Peso molecular (g/mol) 226.70
Número MDL MFCD00798568
Clave InChI CFTNMBDQWVPSHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylphenoxyacetyl chloride, 4-tert-butylphenoxy acetyl chloride, 2-4-tert-butylphenoxy acetyl chloride, 2-4-tert-butyl phenoxy acetyl chloride, pubchem14851, 4-tert-butylphenoxyacetyl cloride, para-t-butylphenoxyacetyl chloride, 4-t-butyl-phenoxy acetyl chloride, 4-tert-butyl-phenoxyacetyl chloride
PubChem CID 611195
Nombre IUPAC Cloruro de 2-(4-terc-butilfenoxi)acetilo
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(OCC(Cl)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylphenoxyacetyl chloride
Punto de ebullición 130°C to 132°C (5 mmHg)
Índice de refracción 1.5165
Cantidad 50 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.71
Porcentaje de pureza 98%