Learn More
Ácido 4-terc-butilfenoxiacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498866 5 g 5 g
11408876 25 g 25 g
11418876 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17017.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1798-04-5 | C12H16O3 | 208.257 g/mol
Applied as a reagent for the TAC protective group in nucleosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se usa como reactivo para el grupo de protección de TAC en los nucleósidos.
Solubilidad
escasamente soluble (0,56 g/l) (25 °C), calc.
Notas
almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1798-04-5
Fórmula molecular C12H16O3
Peso molecular (g/mol) 208.257
Número MDL MFCD00021758
Clave InChI FBIGAJNVRFKBJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylphenoxyacetic acid, 4-tert-butylphenoxy acetic acid, 4-tert-butyl-phenoxy-acetic acid, 2-4-tert-butylphenoxy acetic acid, p-tert-butylphenoxy acetic acid, p-t-butylphenoxyacetic acid, 2-4-tert-butyl phenoxy acetic acid, acetic acid, 4-1,1-dimethylethyl phenoxy, acetic acid, 2-4-1,1-dimethylethyl phenoxy
PubChem CID 15718
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-terc-butilfenoxi)acético
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylphenoxyacetic acid
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Sparingly Soluble (0.56g/L) (25°C),Calc.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 98%