Learn More
4-terc-butilfenol, TRC
Código de producto. 30329572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329572 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30329572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6941055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert.-Butylphenol
CAS 98-54-4
Fórmula molecular C10 H14 O
Cantidad 5 g
Sinónimo Phenol, p-tert-butyl- (8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)phenol, 4-tert-Butylphenol, B 110666, Butylphen, NSC 3697, PTBP, p-tert-Butylphenol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-tert-butilfenol
Peso molecular (g/mol) 150.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1045