Learn More
4-terc-butilfenol-d9 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-tert-Butylphenol-d9 |
| CAS | 358730-87-7 |
| Fórmula molecular | C10H5D9O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(1,1-Dimethylethyl)-phenol-d9, p-tert-butyl-phenoll-d9, 4-(1,1-Dimethylethyl)phenol-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | OC1=CC=C(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-(metil-d3)propan-2-il-1,1,1,3,3,3-d6)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 159.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.19 |