Learn More
4-terc-butilfenol, 99%
Código de producto. 11462578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462578 10 kg 10000 g
11442578 500 g 500 g
11452578 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462578 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15871.0C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 98-54-4 | C10H14O | 150,221 g/mol
El 4-terc-butilfenol en condensación con formaldehído produce calix[5]areno, que se utiliza en miméticos de enzimas.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 4-terc-butilfenol en condensación con el formaldehído da calix[5]areno que se utiliza en la mimética enzimática.
Solubilidad
Soluble en agua. [8,7 g/l (20 °C)]
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-54-4
Fórmula molecular C10H14O
Número MDL MFCD00002367
Clave InChI QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butyl phenol, butylphen, p-tert-butylphenol, ptbp, 4-1,1-dimethylethyl phenol, 4-t-butylphenol, p-t-butyl phenol, phenol, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylphenol, p-terc.butylfenol
PubChem CID 7393
ChEBI CHEBI:34444
Nombre IUPAC 4-tert-butilfenol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylphenol
Punto de fusión 97°C to 101°C
Densidad 0.908
Punto de ebullición 236°C to 238°C
Temperatura de inflamación 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 10 kg
Número UN UN3077
Beilstein 1817334
Índice Merck 14,1585
Información de solubilidad Soluble aq. soln.. [8.7 g/L (20°C)]
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 150.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-tert-Butylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-butylphenol
RU– Solo para uso en investigación