Learn More
4-terc-butilfenetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-tert-Butylphenethyl alcohol |
| CAS | 5406-86-0 |
| Fórmula molecular | C12 H18 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-(1,1-Dimethylethyl)benzeneethanol, 2-(4-tert-Butylphenyl)ethan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O/c1-12(2,3)11-6-4-10(5-7-11)8-9-13/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(CCO)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-terc-butilfenil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 178.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.1358 |