Learn More
Éster metílico del ácido 4-terc-butildimetilsililoxibencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-tert-Butyldimethylsilyloxybenzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 105460-59-1 |
| Fórmula molecular | C15H24O3Si |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Methyl 4-tert-Butyldimethylsilyloxyphenylacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24O3Si/c1-15(2,3)19(5,6)18-13-9-7-12(8-10-13)11-14(16)17-4/h7-10H,11H2,1-6H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[terc-butil(dimetil)silil]oxifenil]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 280.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.1495 |