Learn More
4-(terc-Butildimetilsiloxi)ciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133104 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133104 1 g Frasco de vidrio 1 g
10234964 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10133104 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426850010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55145-45-4
Fórmula molecular C12H24O2Si
Peso molecular (g/mol) 228.41
Número MDL MFCD06411307
Clave InChI HXKBGMNGSYGPRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butyldimethylsilyloxy cyclohexanone, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy cyclohexanone, 4-tert-butyl dimethyl silyl oxy cyclohexanone, 4-tert-butyl-dimethyl-silanyloxy-cyclohexanone, 4-tert-butyldimethylsiloxy cyclohexanone, 4-tert-butyldimethylsilyloxy cyclohexanone meso form, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy cyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, 4-tert-butyl dimethyl silyl oxycyclohexanone
PubChem CID 10609430
Nombre IUPAC 4-[terc-butil(dimetil)silil]oxiciclohexan-1-ona
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9090g/mL
Punto de ebullición 85°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (O=)C6H9OSi(CH3)2C(CH3)3
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.909
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.41
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación