Learn More
4-[(terc-Butildimetilsilil)oxi]benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10028189 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10028189 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10028189 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428170010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]benzaldehyde
CAS 120743-99-9
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9570g/mL
Punto de ebullición 224°C to 226°C
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H20O2Si
Número MDL MFCD05865174
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.957
Sinónimo 4-t-butyldimethylsilyloxy benzaldehyde, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy benzaldehyde, 4-tert-butyldimethylsilyloxy benzaldehyde, 4-t-butyldimethylsilyl oxy benzaldehyde, 4-tert-butyl dimethyl silyl oxy benzaldehyde, 4-tert-butyldimethylsiloxy benzaldehyde, acmc-209a8a
Clave InChI XACWSBWCLJXKGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=C(C=O)C=C1
Nombre IUPAC 4-[terc-butil(dimetil)silil]oxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 236.39
PubChem CID 10879133
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.39
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]benzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación