Learn More
4-((terc-butildimetilsilil)oxi)-2,5-bis(trifluorometil)anilina, TRC
Código de producto. 30334353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334353 50 mg 50 miligramos
30329566 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30334353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB94275850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-2,5-bis(trifluoromethyl)aniline
CAS 2512202-83-2
Fórmula molecular C14 H19 F6 N O Si
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19F6NOSi/c1-12(2,3)23(4,5)22-11-7-8(13(15,16)17)10(21)6-9(11)14(18,19)20/h6-7H,21H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1cc(c(N)cc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-2,5-bis(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 359.383
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.114