Learn More
4-((terc-butildimetilsilil)oxi)-2,5-bis(trifluorometil)anilina, TRC
Código de producto. 30343939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343939 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30343939 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB942758100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-2,5-bis(trifluoromethyl)aniline
CAS 2512202-83-2
Fórmula molecular C14 H19 F6 N O Si
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19F6NOSi/c1-12(2,3)23(4,5)22-11-7-8(13(15,16)17)10(21)6-9(11)14(18,19)20/h6-7H,21H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1cc(c(N)cc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-2,5-bis(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 359.383
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.114