Learn More
4'-terc-butildimetilsilil-6-hidroxi raloxifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-tert-Butyldimethylsilyl-6-hydroxy Raloxifene |
| CAS | 174264-46-1 |
| Fórmula molecular | C34 H41 N O4 S Si |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H41NO4SSi/c1-34(2,3)41(4,5)39-28-16-11-25(12-17-28)33-31(29-18-13-26(36)23-30(29)40-33)32(37)24-9-14-27(15-10-24)38-22-21-35-19-7-6-8-20-35/h9-18,23,36H,6-8,19-22H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(cc1)c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4 |
| Nombre IUPAC | [2-[4-[terc-butil(dimetil)silil]oxifenil]-6-hidroxi-1-benzotiofen-3-il]-[4-(2-piperidin-1-iletoxi)fenil]metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 587.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 587.2526 |