Learn More
4-terc-butildimetilsilil-5'-cloro-6'-oxo simvastatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-tert-Butyldimethylsilyl-5'-chloro-6'-oxo Simvastatin |
| CAS | 134395-20-3 |
| Fórmula molecular | C31H51ClO6Si |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [1S-[1alpha,3alpha,4beta,7beta,8beta(2S*,4S*),8abeta]]-2,2-Dimethyl-butanoic Acid 4-Chloro-8-[2-[4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]tetrahydro-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-3,7-dimethyl-6-oxo-1-naphthalenyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H51ClO6Si/c1-11-31(7,8)29(35)37-25-14-18(2)28(32)23-17-24(33)19(3)22(27(23)25)13-12-20-15-21(16-26(34)36-20)38-39(9,10)30(4,5)6/h17-22,25,27-28H,11-16H2,1-10H3/t18-,19-,20-,21-,22+,25+,27-,28+/m1/s1 |
| SMILES | CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)[C@H](Cl)C2=CC(=O)[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@H](CC(=O)O3)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]12 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetilbutanoato de [(1S,3R,4S,7R,8R,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-6-oxooxan-2-il]etil]-4-cloro-3,7-dimetil-6-oxo-2,3,4,7,8,8a-hexahidro-1H-naftalen-1-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 583.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 582.3143 |