Learn More
4-terc-butildimetilsilil-4a'-hidroxi simvastatina, TRC
Código de producto. 30342871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30342871 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30342871 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6913605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butyldimethylsilyl-4a'-hydroxy Simvastatin
CAS 125142-16-7
Fórmula molecular C31 H54 O6 Si
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H54O6Si/c1-11-30(7,8)28(33)36-25-16-20(2)19-31(34)15-14-21(3)24(27(25)31)13-12-22-17-23(18-26(32)35-22)37-38(9,10)29(4,5)6/h14-15,20-25,27,34H,11-13,16-19H2,1-10H3/t20-,21+,22-,23-,24+,25+,27-,31-/m1/s1
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C[C@]2(O)C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@H](CC(=O)O3)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H]12
Nombre IUPAC 2,2-dimetilbutanoato de [(1S,3R,4aS,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-6-oxooxan-2-il]etil]-4a-hidroxi-3,7-dimetil-2,3,4,7,8,8a-hexahidro-1H-naftalen-1-ilo]
Peso molecular (g/mol) 550.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.369
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.