Learn More
4-tert-Butildimetilsiloxi-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431498 25 g 25 g
15421498 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15431498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55285.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 87184-99-4 | C10H24O2Si | 204.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (2,0 g/l) (25 °C). Soluble en diclorometano, acetato de etilo, metanol
Notas
Almacenamiento: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado y lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87184-99-4
Fórmula molecular C10H24O2Si
Peso molecular (g/mol) 204.39
Número MDL MFCD04974070
Clave InChI IJEMXJANZPVITP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butyldimethylsilyl oxy butan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyl oxybutan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyloxy butan-1-ol, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy-1-butanol, 1-butanol, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, acmc-20amup, 4-t-butyldimethylsiloxy-1-butanol, 4-t-butyldimethylsilyloxy-1-butanol, 4-tert-butyldimethylsiloxy-1-butanol
PubChem CID 186403
Nombre IUPAC 4-[tert-butil(dimetil)silil]oxibutan-1-ol
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO
Especificaciones
Punto de ebullición 63°C to 66°C (0.3mmHg)
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Índice de refracción 1.439
Densidad 0.888
Fórmula lineal (CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)4OH
Información de solubilidad Slightly Soluble in water.(2.0g/L) (25°C). Soluble in Dichloromethane,Ethyl Acetate,Methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.38
Porcentaje de pureza 97%