Learn More
4-terc-Butilciclohexilamina, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387715 5 g 5 g
11397715 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387715 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02472.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5400-88-4 | C10H21N | 155.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5400-88-4
Fórmula molecular C10H21N
Peso molecular (g/mol) 155.29
Número MDL MFCD00013763,MFCD20690546
Clave InChI BGNLXETYTAAURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylcyclohexylamine, 4-tert-butyl cyclohexanamine, 4-t-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexanamine, 4-amino-1-tert-butylcyclohexane, 4-tert.-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexyl amine, cyclohexanamine, 4-1,1-dimethylethyl, cis-1-amino-4-tert-butylcyclohexane, 4-tert-butylcyclohexylamine,c&t
PubChem CID 79396
Nombre IUPAC 4-terc-butilciclohexan-1-amina
SMILES CC(C)(C)C1CCC(N)CC1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylcyclohexylamine
Nombre de nota Cis + Trans
Densidad 0.87
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.4662
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 1523780
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.29
Porcentaje de pureza 97%