Learn More
4-terc-Butilciclohexilamina, 97 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15595156 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15595156 5 mL 5 ml
15505166 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15595156 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455600050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5400-88-4 | C10H21N | 155.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5400-88-4
Fórmula molecular C10H21N
Peso molecular (g/mol) 155.29
Número MDL MFCD00013763,MFCD20690546
Clave InChI BGNLXETYTAAURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylcyclohexylamine, 4-tert-butyl cyclohexanamine, 4-t-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexanamine, 4-amino-1-tert-butylcyclohexane, 4-tert.-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexyl amine, cyclohexanamine, 4-1,1-dimethylethyl, cis-1-amino-4-tert-butylcyclohexane, 4-tert-butylcyclohexylamine,c&t
PubChem CID 79396
Nombre IUPAC 4-terc-butilciclohexan-1-amina
SMILES CC(C)(C)C1CCC(N)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylcyclohexylamine
Densidad 0.8700g/mL
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (total of isomers) (GC)
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.29
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-tert-Butylcyclohexylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.