Learn More
Ácido 4-terc-butilciclohexeno-1-borónico, 97 %
Código de producto. 15420038
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15420038 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15420038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53282.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 4-terc-butilciclohexeno-1-borónico es un reactivo versátil para el acoplamiento cruzado Suzuki-Miyaura. Se utiliza como protección de grupos para eliminar reacciones adversas no deseadas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylcyclohexene-1-boronic acid
CAS 850567-91-8
Punto de fusión 166°C to 170°C
Fórmula molecular C10H19BO2
Número MDL MFCD06659856
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-tert-butyl cyclohex-1-en-1-yl boronic acid, 4-t-butylcyclohexen-1-ylboronic acid, 4-tert-butyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-tert-butylcyclohexen-1-yl boronic acid, 4-tert-butylcyclohex-1-en-1-ylboronic acid, 4-tert-butylcyclohex-1-enylboronic acid, acmc-209q0t, 4-t-butyl-cyclohex-1-enyl boronic acid, 4-t-butyl-cyclohexen-1-yl boronic acid
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI QPJWLDFYBBQYSG-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CCC(CC1)C(C)(C)C)(O)O
Nombre IUPAC ácido(4-terc-butilciclohexen-1-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 182.07
PubChem CID 44118553
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.07
Porcentaje de pureza 97%