Learn More
4-terc-Butilciclohexanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10668184 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10668184 25 g Frasco de plástico 25 g
10419210 100 g Frasco de plástico 100 g
10626102 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10668184 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107910250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-53-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-53-3
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00001642
Clave InChI YKFKEYKJGVSEIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexanone, p-tert-butylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanone, p-tert-butyl, cyclohexanone, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexan-1-one, .gamma.-tert-butylcyclohexanone, pubchem20244
PubChem CID 7392
Nombre IUPAC 4-terc-butilciclohexan-1-ona
SMILES CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylcyclohexanone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48.0°C to 51.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 113.0°C to 116.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)3CC6H9(=O)
Cantidad 25 g
Beilstein 07, I, 29
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-tert-Butylcyclohexanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de elimin.