Learn More
4-terc-Butilciclohexanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11457487 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11457487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15612.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-53-3 | C10H18O | 154.253 g/mol
4-tert-Butylcyclohexanone is used as a perfuming agents and in cosmetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-terc-butilciclohexanona se utiliza como agente perfumante y en cosmética.
Solubilidad
Soluble en alcohol y etanol (0,5 g/10 ml). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-53-3
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.253
Número MDL MFCD00001642
Clave InChI YKFKEYKJGVSEIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexanone, p-tert-butylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanone, p-tert-butyl, cyclohexanone, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexan-1-one, .gamma.-tert-butylcyclohexanone, pubchem20244
PubChem CID 7392
Nombre IUPAC 4-terc-butilciclohexan-1-ona
SMILES CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylcyclohexanone
Punto de fusión 47°C to 51°C
Densidad 0.893
Punto de ebullición 113°C to 116°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 507309
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ethanol (0.5g/10 mL). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 99%