Learn More
4-terc-Butilciclohexanol, 99 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10090580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10090580 5 g Frasco de vidrio 5 g
10409210 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10090580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107900050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.20€
    18.65€ / 5 g
    Ahorro 2.55€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 98-52-2 | C10H20O | 156.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-52-2
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.27
Número MDL MFCD00001473,MFCD00064952,MFCD00070476
Clave InChI CCOQPGVQAWPUPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylcyclohexanol, cis-4-tert-butylcyclohexanol, trans-4-tert-butylcyclohexanol, 4-tert-butyl cyclohexanol, cis-4-tert-butyl cyclohexanol, padaryl, p-tert-butylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanol, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanol
PubChem CID 7391
Nombre IUPAC 4-tert-butylcyclohexan-1-ol
SMILES CC(C)(C)C1CCC(O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylcyclohexanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 60.0°C to 69.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 224.0°C
Temperatura de inflamación 200°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC6H10OH
Índice de refracción 1.447
Cantidad 5 g
Beilstein 06, I, 18
Información de solubilidad Solubility in water: <1g/L water (20 c)
Viscosidad 8.68 mPa.s (80°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o gránulos