Learn More
4-terc-butilcatecol, TRC
Código de producto. 30333402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333402 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30333402 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB810793250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylcatechol
CAS 98-29-3
Fórmula molecular C10 H14 O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1,2-Benzenediol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, Pyrocatechol, 4-tert-butyl- (8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-1,2-benzenediol, 1,2-Dihydroxy-4-tert-butylbenzene, 4-(1,1-Dimethylethyl)benzene-1,2-diol, 4-(1,1-Dimethylethyl)catechol, 4-TBC, 4-tert-Butyl-1,2-benzenediol, 4-tert-Butyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-tert-Butyl-o-catechol, 4-tert-Butylcatechin, 4-tert-Butylcatechol, 4-tert-Butylpyrocatechol, 5-tert-Butylcatechol, Inhibitor NLC 10, NLC 10, NSC 5310, Norpol 9853, Norpol Inhibitor 9853, TBC, p-t-Butylcatechol, p-tert-Butylcatechol, p-tert-Butylpyrocatechol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O2/c1-10(2,3)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h4-6,11-12H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC 4-terc-butilbenceno-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 166.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0994