Learn More
4-terc-butilcatecol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-tert-Butylcatechol |
| CAS | 98-29-3 |
| Fórmula molecular | C10 H14 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1,2-Benzenediol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, Pyrocatechol, 4-tert-butyl- (8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-1,2-benzenediol, 1,2-Dihydroxy-4-tert-butylbenzene, 4-(1,1-Dimethylethyl)benzene-1,2-diol, 4-(1,1-Dimethylethyl)catechol, 4-TBC, 4-tert-Butyl-1,2-benzenediol, 4-tert-Butyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-tert-Butyl-o-catechol, 4-tert-Butylcatechin, 4-tert-Butylcatechol, 4-tert-Butylpyrocatechol, 5-tert-Butylcatechol, Inhibitor NLC 10, NLC 10, NSC 5310, Norpol 9853, Norpol Inhibitor 9853, TBC, p-t-Butylcatechol, p-tert-Butylcatechol, p-tert-Butylpyrocatechol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O2/c1-10(2,3)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h4-6,11-12H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-terc-butilbenceno-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 166.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0994 |