Learn More
4-terc-Butilcatecol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452028 250 g 250 g
11442028 1000 g 1000 g
11462028 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14599.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.14€
    39.65€ / 250 g
    Ahorro 8.49€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-29-3 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
4-tert-Butylcatechol is widely utilized as an inhibitor in polymerization of butadiene, styrene, vinyl acetate and other reactive monomers. It plays an important role in the synthesis of tungsten oxide nanoparticles by nonaqueous sol-gel process. It acts as a stabilizer in the manufacturing of polyurethane foam. It is employed as an antioxidant for synthetic rubber, polymers and oil derivatives. It is also utilized as a purification agent for aminoformate catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-terc-butilcatecol se utiliza ampliamente como inhibidor en la polimerización de butadieno, estireno, acetato de vinilo y otros monómeros reactivos. Desempeña un papel importante en la síntesis de nanopartículas de óxido de tungsteno por un proceso no acuoso sol-gel. Actúa como estabilizador en la fabricación de espuma de poliuretano. Se emplea como antioxidante para sintético caucho, polímeros y derivados de aceite. También se utiliza como agente de purificación para catalizadores de aminoformiato.
Solubilidad
Soluble en éter, acetona, alcohol y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-29-3
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00002201
Clave InChI XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylcatechol, p-tert-butylcatechol, 4-tert-butylpyrocatechol, p-tert-butyl catechol, 4-tert-butyl benzene-1,2-diol, 4-t-butylpyrocatechol, p-tert-butylpyrocatechol, 4-t-butylcatechol, 1,2-benzenediol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcatechin
PubChem CID 7381
Nombre IUPAC 4-terc-butilbenceno-1,2-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylcatechol
Punto de fusión 53°C to 57°C
Densidad 1.049
Punto de ebullición 284°C to 286°C
Temperatura de inflamación 151°C (303°F)
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Número UN UN2923
Beilstein 2043335
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in ether,acetone,alcohol,and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-tert-Butylcatechol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butyl catechol