Learn More
4-terc-Butilcatecol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442028 1000 g 1000 g
11452028 250 g 250 g
11462028 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14599.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-29-3 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
4-tert-Butylcatechol is widely utilized as an inhibitor in polymerization of butadiene, styrene, vinyl acetate and other reactive monomers. It plays an important role in the synthesis of tungsten oxide nanoparticles by nonaqueous sol-gel process. It acts as a stabilizer in the manufacturing of polyurethane foam. It is employed as an antioxidant for synthetic rubber, polymers and oil derivatives. It is also utilized as a purification agent for aminoformate catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-terc-butilcatecol se utiliza ampliamente como inhibidor en la polimerización de butadieno, estireno, acetato de vinilo y otros monómeros reactivos. Desempeña un papel importante en la síntesis de nanopartículas de óxido de tungsteno por un proceso no acuoso sol-gel. Actúa como estabilizador en la fabricación de espuma de poliuretano. Se emplea como antioxidante para sintético caucho, polímeros y derivados de aceite. También se utiliza como agente de purificación para catalizadores de aminoformiato.
Solubilidad
Soluble en éter, acetona, alcohol y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-29-3
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00002201
Clave InChI XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylcatechol, p-tert-butylcatechol, 4-tert-butylpyrocatechol, p-tert-butyl catechol, 4-tert-butyl benzene-1,2-diol, 4-t-butylpyrocatechol, p-tert-butylpyrocatechol, 4-t-butylcatechol, 1,2-benzenediol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcatechin
PubChem CID 7381
Nombre IUPAC 4-terc-butilbenceno-1,2-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylcatechol
Punto de fusión 53°C to 57°C
Densidad 1.049
Punto de ebullición 284°C to 286°C
Temperatura de inflamación 151°C (303°F)
Olor Odorless
Cantidad 1000 g
Número UN UN2923
Beilstein 2043335
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in ether,acetone,alcohol,and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 98%