Learn More
Ácido 4-(terc-butilcarbamoil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15420048
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420048 1 g 1 g
15430048 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53301.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850568-14-8
Fórmula molecular C11H16BNO3
Peso molecular (g/mol) 221.063
Número MDL MFCD03788413
Clave InChI JAIIZPWLCVMPFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-tert-butylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-tert-butylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-tert-butylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 4-tert-butylcarbamoyl benzeneboronic acid, n-t-butyl 4-boronobenzamide, n-tert-butyl 4-boronobenzamide, 4-1,1-dimethylethyl amino carbonyl phenyl boronic acid, acmc-209q1e
PubChem CID 2773312
Nombre IUPAC ácido [4-(terc-butilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(C)(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(tert-Butylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 230°C to 246°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.06
Porcentaje de pureza 97%