Learn More
4-terc-Butilcalix[8]areno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10521511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10521511 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
Código de producto. 10521511 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 290240025
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68971-82-4
Fórmula molecular C88H112O8
Peso molecular (g/mol) 1297.86
Número MDL MFCD00075392
Clave InChI OLZFZIXORGGLLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylcalix 8 arene, p-t-butylcalix 8 arene, p-tert-butylcalix 8 arene, ncistruc1_000782, ncistruc2_001502, 3,3-dimethyl-2-epoxybutane, 4-tert-butyl calix 8 arene, octa-tert-butyl octahydroxy calix 8 arene
PubChem CID 434172
Nombre IUPAC 5,11,17,23,29,35,41,47-octa-terc-butilnonaciclo[43.3.1.1³,⁷.1⁹,¹³.1¹⁵,¹⁹.1²¹,²⁵.1²⁷,³¹.1³³,³⁷.1³⁹,⁴³]hexapentaconta-1(49),3,5,7(56),9,11,13(55),15,17,19(54),21,23,25(53),27,29,31(52),33,35,37(51),39,41,43(50),45,47-tetracosaen-49,50,51,52,53,54,55,56-octol
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(O)C(CC3=C(O)C(CC4=C(O)C(CC5=C(O)C(CC6=C(O)C(CC7=C(O)C(CC8=C(O)C(CC9=C(O)C(C2)=CC(=C9)C(C)(C)C)=CC(=C8)C(C)(C)C)=CC(=C7)C(C)(C)C)=CC(=C6)C(C)(C)C)=CC(=C5)C(C)(C)C)=CC(=C4)C(C)(C)C)=CC(=C3)C(C)(C)C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylcalix[8]arene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 411°C to 412°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chcl3,ch2cl2 and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 1297.87
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo microcristalino