Learn More
4-terc-Butilcalix[8]areno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499427 25 g 25 g
11479427 1 g 1 g
11489427 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21443.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68971-82-4 | C88H112O8 | 1297.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68971-82-4
Fórmula molecular C88H112O8
Peso molecular (g/mol) 1297.86
Número MDL MFCD00075392
Clave InChI OLZFZIXORGGLLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylcalix 8 arene, p-t-butylcalix 8 arene, p-tert-butylcalix 8 arene, ncistruc1_000782, ncistruc2_001502, 3,3-dimethyl-2-epoxybutane, 4-tert-butyl calix 8 arene, octa-tert-butyl octahydroxy calix 8 arene
PubChem CID 434172
Nombre IUPAC 5,11,17,23,29,35,41,47-octa-terc-butilnonaciclo[43.3.1.1³,⁷.1⁹,¹³.1¹⁵,¹⁹.1²¹,²⁵.1²⁷,³¹.1³³,³⁷.1³⁹,⁴³]hexapentaconta-1(49),3,5,7(56),9,11,13(55),15,17,19(54),21,23,25(53),27,29,31(52),33,35,37(51),39,41,43(50),45,47-tetracosaen-49,50,51,52,53,54,55,56-octol
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(O)C(CC3=C(O)C(CC4=C(O)C(CC5=C(O)C(CC6=C(O)C(CC7=C(O)C(CC8=C(O)C(CC9=C(O)C(C2)=CC(=C9)C(C)(C)C)=CC(=C8)C(C)(C)C)=CC(=C7)C(C)(C)C)=CC(=C6)C(C)(C)C)=CC(=C5)C(C)(C)C)=CC(=C4)C(C)(C)C)=CC(=C3)C(C)(C)C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylcalix[8]arene
Punto de fusión 411°C to 412°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2612052
Formula Weight (peso de la fórmula) 1297.87
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-tert-Butylcalix[8]arene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylcalix[8]arene