Learn More
4-tert-butilcalix[6]areno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313536 1 g 1 g
11323536 5 g 5 g
11333536 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11313536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14473.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78092-53-2 | C66H84O6 | 973.392 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78092-53-2
Fórmula molecular C66H84O6
Peso molecular (g/mol) 973.392
Número MDL MFCD00075464
Clave InChI UOEYZAXKBKAKRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylcalix 6 arene, unii-b9og173dmy, b9og173dmy, 5,11,17,23,29,35-hexa-tert-butylcalix 6 arene-37,38,39,40,41,42-hexol, hexa-tert-butyl hexahydroxy calix 6 arene, calx-b 6, p-t-butylcalix 6 arene, tert-butylcalix 6 arene, p-tert-butylcalix-6-arene
PubChem CID 335356
ChEBI CHEBI:51251
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(C(=C1)CC3=CC(=CC(=C3O)CC4=CC(=CC(=C4O)CC5=CC(=CC(=C5O)CC6=C(C(=CC(=C6)C(C)(C)C)CC7=C(C(=CC(=C7)C(C)(C)C)C2)O)O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylcalix[6]arene
Punto de fusión 377°C to 381°C
Beilstein 2611918
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 973.4
Porcentaje de pureza 96%