Learn More
4-terc-Butilcalix[4]areno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437074 5 g 5 g
11447074 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437074 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21515.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60705-62-6 | C44H56O4 | 648.93 g/mol
It is used as a starting material for further derivatization, including halogenation, acylation, and diazo coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como material de partida para la derivatización, lo que incluye la halogenación, la acilación y el acoplamiento diazoico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, benceno y tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60705-62-6
Fórmula molecular C44H56O4
Peso molecular (g/mol) 648.93
Número MDL MFCD00066280
Clave InChI NVKLTRSBZLYZHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylcalix 4 arene, tetra-tert-butyl tetrahydroxy calix 4 arene, 5,11,17,23-tetra-t-butyl-25,26,27,28-tetrahydroxycalix-4-arene, 4-t-butylcalix 4 arene, tetratert-butyl ? tetrol, p-tert-butylcalix 4 arene, 4-tert-butylcalix 4 arene 5g, ethyl 2-5,11,17,23-tetra tert-butyl-26,27,28-tris 2-ethoxy-2-oxyethoxy pentacyclo 19.3.1.1∼3,7∼.1∼9,13∼.1∼15,19∼ octacosa-1 25 ,3 28 ,4,6,9 27 ,10,12,15,17,
PubChem CID 335377
Nombre IUPAC 5,11,17,23-tetra-terc-butilpentaciclo[19.3.1.1³,⁷.1⁹,¹³.1¹⁵,¹⁹]octacosa-1(25),3,5,7(28),9,11,13(27),15,17,19(26),21,23-dodecaeno-25,26,27,28-tetrol
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(O)C(CC3=C(O)C(CC4=C(O)C(CC5=C(O)C(C2)=CC(=C5)C(C)(C)C)=CC(=C4)C(C)(C)C)=CC(=C3)C(C)(C)C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylcalix[4]arene
Punto de fusión 339°C to 344°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2033965
Información de solubilidad Soluble in chloroform,benzene,toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 648.93
Porcentaje de pureza 99%