Learn More
4-terc-Butilcalix[4]areno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10733465 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10733465 5 g 5 g
10668391 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10733465 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 290220050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60705-62-6 | C44H56O4 | 648.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60705-62-6
Fórmula molecular C44H56O4
Peso molecular (g/mol) 648.93
Número MDL MFCD00066280
Clave InChI NVKLTRSBZLYZHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylcalix 4 arene, tetra-tert-butyl tetrahydroxy calix 4 arene, 5,11,17,23-tetra-t-butyl-25,26,27,28-tetrahydroxycalix-4-arene, 4-t-butylcalix 4 arene, tetratert-butyl ? tetrol, p-tert-butylcalix 4 arene, 4-tert-butylcalix 4 arene 5g, ethyl 2-5,11,17,23-tetra tert-butyl-26,27,28-tris 2-ethoxy-2-oxyethoxy pentacyclo 19.3.1.1∼3,7∼.1∼9,13∼.1∼15,19∼ octacosa-1 25 ,3 28 ,4,6,9 27 ,10,12,15,17,
PubChem CID 335377
Nombre IUPAC 5,11,17,23-tetra-terc-butilpentaciclo[19.3.1.1³,⁷.1⁹,¹³.1¹⁵,¹⁹]octacosa-1(25),3,5,7(28),9,11,13(27),15,17,19(26),21,23-dodecaeno-25,26,27,28-tetrol
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(O)C(CC3=C(O)C(CC4=C(O)C(CC5=C(O)C(C2)=CC(=C5)C(C)(C)C)=CC(=C4)C(C)(C)C)=CC(=C3)C(C)(C)C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylcalix[4]arene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 06, IV, 7858
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,benzene,toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 648.92
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o copos