Learn More
4-terc-Butilbenzilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11395659 25 g 25 g
11385659 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395659 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20394.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39895-55-1 | C11H17N | 163.264 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire. Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39895-55-1
Fórmula molecular C11H17N
Peso molecular (g/mol) 163.264
Número MDL MFCD00040754
Clave InChI MPWSRGAWRAYBJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylbenzylamine, 4-tert-butylphenyl methanamine, 4-t-butylbenzylamine, 1-4-tert-butylphenyl methanamine, 4-tert-butyl-benzylamine, 4-tert-butyl phenyl methanamine, 4-tert-butyl phenyl methylamine, 4t-butylbenzylamine, p-t-butylbenzylamine, 4-tertbutylbenzylamine
PubChem CID 2735655
Nombre IUPAC (4-terc-butilfenil)metanamina
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzylamine
Densidad 0.927
Punto de ebullición 124°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.521
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 2961797
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.26
Porcentaje de pureza 98%