Learn More
4-terc-butilbenzilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10668804 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10668804 1 g Frasco de vidrio 1 g
10667654 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10668804 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391010010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39895-55-1 | C11H17N | 163.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39895-55-1
Fórmula molecular C11H17N
Peso molecular (g/mol) 163.26
Número MDL MFCD00040754
Clave InChI MPWSRGAWRAYBJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylbenzylamine, 4-tert-butylphenyl methanamine, 4-t-butylbenzylamine, 1-4-tert-butylphenyl methanamine, 4-tert-butyl-benzylamine, 4-tert-butyl phenyl methanamine, 4-tert-butyl phenyl methylamine, 4t-butylbenzylamine, p-t-butylbenzylamine, 4-tertbutylbenzylamine
PubChem CID 2735655
Nombre IUPAC (4-terc-butilfenil)metanamina
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzylamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.9270g/mL
Punto de ebullición 235°C to 236°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2CH2C6H4C(CH3)
Índice de refracción 1.5200 to 1.522
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.927
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-tert-Butylbenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.