Learn More
Cloruro de 4-terc-butilbencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-tert-Butylbenzyl chloride has been used to control molecular weight and prevent microgel formation during polymerization reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de 4-terc-butilbencilo se ha utilizado para controlar el peso molecular y prevenir la formación de microgel durante la reacción de polimerización.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar alejado de bases fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-tert-Butylbenzyl chloride |
| Densidad | 0.945 |
| Punto de ebullición | 101°C to 104°C (7 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 94° (202°F) |
| Índice de refracción | 1.522 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1760 |
| Beilstein | 471673 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.7 |
| Show More |