Learn More
Cloruro de 4-terc-butilbencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403824 5 g 5 g
11413824 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403824 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11856.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19692-45-6 | C11H15Cl | 182.69 g/mol
4-tert-Butylbenzyl chloride has been used to control molecular weight and prevent microgel formation during polymerization reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-terc-butilbencilo se ha utilizado para controlar el peso molecular y prevenir la formación de microgel durante la reacción de polimerización.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar alejado de bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19692-45-6
Fórmula molecular C11H15Cl
Peso molecular (g/mol) 182.69
Número MDL MFCD00000918
Clave InChI WAXIFMGAKWIFDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylbenzyl chloride, 1-tert-butyl-4-chloromethyl benzene, p-tert-butylbenzyl chloride, 4-tert-butyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl benzylchloride, p-t-butylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-tert-butylbenzene, p-tert-butyl-.alpha.-chlorotoluene
PubChem CID 88198
Nombre IUPAC 1-terc-butilo-4-(clorometil)benceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(CCl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzyl chloride
Densidad 0.945
Punto de ebullición 101°C to 104°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 94° (202°F)
Índice de refracción 1.522
Cantidad 5 g
Número UN UN1760
Beilstein 471673
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.7
Porcentaje de pureza 99%