Learn More
Bromuro de 4-terc-butilbencilo, TRC
Código de producto. 30341619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341619 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30341619 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69245610G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzyl Bromide
CAS 18880-00-7
Fórmula molecular C11H15Br
Cantidad 10 g
Sinónimo α-Bromo-p-tert-butyl-toluene, 1-(Bromomethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)benzene, 1-Bromomethyl-4-tert-butylbenzene, 1-tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzene, 4-(1,1-Dimethylethyl)benzyl bromide, 4-tert-Butyl-1-bromomethylbenzene, 4-tert-Butylphenylmethyl Bromide, Bromo(4-tert-butylphenyl)methane, NSC 186287, p-tert-Butylbenzyl Bromide, α-Bromo-p-tert-butyltoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15Br/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(CBr)cc1
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-4-terc-butilbenceno
Peso molecular (g/mol) 227.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0357