Learn More
Bromuro de 4-terc-butilbencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421630 5 g 5 g
11431630 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421630 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26991.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18880-00-7 | C11H15Br | 227.145 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18880-00-7
Fórmula molecular C11H15Br
Peso molecular (g/mol) 227.145
Número MDL MFCD00000180
Clave InChI QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylbenzyl bromide, p-tert-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-tert-butyl benzene, 4-tert-butylbenzylbromide, 1-bromomethyl-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl benzylbromide, p-t-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-t-butylbenzylbromide, 4-tert-buthylbenzyl bromide
PubChem CID 87836
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-4-terc-butilbenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzyl bromide
Punto de fusión 8°C to 12°C
Densidad 1.236
Punto de ebullición 93°C to 94°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5465
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 471674
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.14
Porcentaje de pureza 97%