Learn More
Alcohol de 4-terc-Butilbencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404797 25 g 25 g
11494787 5 g 5 g
11414797 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21260.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 877-65-6 | C11H16O | 164.248 g/mol
4-tert-Butylbenzyl alcohol, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol de 4-terc-butilbencilo, se utiliza como una importante materia prima e intermediario en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en alcohol y no soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877-65-6
Fórmula molecular C11H16O
Peso molecular (g/mol) 164.248
Número MDL MFCD00004662
Clave InChI FVEINXLJOJPHLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylbenzyl alcohol, 4-tert-butyl phenyl methanol, 4-tert-butylphenyl methanol, 4-t-butylbenzyl alcohol, p-tert-butylbenzyl alcohol, 4-t-butylbenzylalcohol, benzenemethanol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-1,1-dimethylethyl benzenemethanol, 4-tert-butylbenzylalcohol, p-t-butylbenzyl alcohol
PubChem CID 13416
Nombre IUPAC (4-terc-Butilfenil)metanol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzyl alcohol
Densidad 0.928
Punto de ebullición 139°C to 140°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 128°C (262°F)
Índice de refracción 1.517
Cantidad 25 g
Beilstein 1860665
Información de solubilidad Soluble in alcohol and insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 98%