Learn More
4-terc-Butilbenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332506 1 g 1 g
11342506 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06386.03
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 22679-54-5 | C17H18O | 238.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22679-54-5
Fórmula molecular C17H18O
Peso molecular (g/mol) 238.33
Número MDL MFCD00017255
Clave InChI DFYJCXSOGSYMAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylbenzophenone, 4-t-butyl benzophenone, 4-tert-butyl phenyl phenyl methanone, 4-tert-butyl-benzophenone, 4-tert-butylphenyl-phenylmethanone, 4-tert-butylphenyl phenyl methanone, methanone, 4-1,1-dimethylethyl phenyl phenyl, acmc-20aman, 4-tert.-butylbenzophenone
PubChem CID 89790
Nombre IUPAC (4-terc-butilfenil)-fenilmetanona
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzophenone
Punto de fusión 38°C to 42°C
Punto de ebullición 168°C to 170°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 150°C (302°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 2100075
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.32
Porcentaje de pureza 98%